Learn More
JIP1 Antibody (OTI13F10), Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30306141 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30306141 100 μL 100 microlitros
30306510 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30306141 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345039100ul
Mouse Monoclonal Antibody
JIP1 Monoclonal antibody specifically detects JIP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno JIP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI13F10
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Alias de gen C-Jun-amino-terminal kinase-interacting protein 1;IB1;JIP1;JIP-1;MAPK8IP1;PRKM8IP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MAPK8IP1 (NP_005447) produced in HEK293T cell.
Método de purificación >95%
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9479
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1