Learn More
BOLA Jars
Click to view available options
Altura (métrico):
47 mm
53 mm
67 mm
74 mm
95 mm
116 mm
151 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Translucent, non-porous, sturdy design, screw cap.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 60 mL |
| Color | Transparent |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Closure Included | Yes |
| Desechables | Reusable |
| Graduated | No |
| Boca | Threaded |
| Forma | Cylindrical |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Mostrar más |