missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JAM-B/VE-JAM Antibody (MM0425-4L28), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18025159 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18025159 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18025159 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP211745UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

JAM-B/VE-JAM Monoclonal specifically detects JAM-B/VE-JAM in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno JAM-B/VE-JAM
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MM0425-4L28
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C21orf43, CD322 antigen, JAMB, JAM-BJAM-IT/VE-JAM, junctional adhesion molecule 2JAM-2, junctional adhesion molecule B, PRO245, Vascular endothelial junction-associated molecule, VE-JAMVEJAMCD322
Símbolos de los genes JAM2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant JAM-B/VE-JAM
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58494
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.