Learn More
JAM-B/VE-JAM Antibody (988934) [PE], Novus Biologicals™
Código de producto. 18624973 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18624973 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18624973
Marca: Novus Biologicals FAB10743P
Mouse Monoclonal Antibody
JAM-B/VE-JAM Monoclonal antibody specifically detects JAM-B/VE-JAM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno JAM-B/VE-JAM
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 988934
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen C21orf43, CD322 antigen, JAMB, JAM-BJAM-IT/VE-JAM, junctional adhesion molecule 2JAM-2, junctional adhesion molecule B, PRO245, Vascular endothelial junction-associated molecule, VE-JAMVEJAMCD322
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human JAM-B/VE-JAM, Phe29-Asn236, Accession # P57087
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58494
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a