missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JAM-A Antibody (OTI3H3), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18193423 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18193423 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18193423

Marca: Novus Biologicals NBP271876G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

JAM-A Monoclonal specifically detects JAM-A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno JAM-A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H3
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD321 antigen, F11 receptor, JAM-1, JAM1CD321, JAMA, JAM-A, JCAMJAM, Junctional adhesion molecule 1Platelet F11 receptor, junctional adhesion molecule A, PAM-1KAT, Platelet adhesion molecule 1
Símbolos de los genes F11R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human JAM-A (NP_653087) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50848.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.