missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jak1 Antibody (413104), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584409 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18584409 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18584409

Marca: Novus Biologicals FAB4260J

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Jak1 Monoclonal antibody specifically detects Jak1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Jak1
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 413104
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.10, JAK-1, JAK1Atyrosine-protein kinase JAK1, JAK1B, Janus kinase 1EC 2.7.10.2, JTK3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Jak1, Pro32-Phe286, Accession # P23458
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3716
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.