missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Jade-1/PHF17 Polyclonal specifically detects Jade-1/PHF17 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Jade-1/PHF17 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | FLJ22479, KIAA1807, PHD finger protein 17JADE1gene for apoptosis and differentiation in epithelia, PHD protein Jade-1, protein Jade-1 |
| Símbolos de los genes | JADE1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VCKVQEQIFNLYTKLLEQERVSGVPSSCSSSSLENMLLFNSPSVGPDAPKIEDLKWHSAFFRKQMGTSLVHSLKKPHKRDPLQNSPGSEGKTLLKQPDL |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?