Learn More
GPE Scientific™ Grifos en forma de T de rosca fina J Young
Los grifos en forma de T de rosca fina GPE Scientific™ J Young están fabricados en varios tamaños de llave de paso y con diferentes diámetros de vía lateral.
Marca: GPE Scientific™ POR/T/10
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Tipo de rosca fina
- Disponibles en varios tamaños de llave de paso
- Disponible con diferentes diámetros de brazo lateral
Especificaciones
Grifo en forma de T de rosca fina J Young | |
Llave de paso: 10 mm | |
Id: 10 mm, D.E.: 13 mm |