missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

J Chain Antibody (Mc19-9), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594871 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18594871 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594871

Marca: Novus Biologicals NB10064825H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

J Chain Monoclonal antibody specifically detects J Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno J Chain
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon Mc19-9
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen IgJ chain;Immunoglobulin J chain;immunoglobulin J polypeptide, linker protein for immunoglobulin alpha and mu polypeptides;J chain;Joining chain of multimeric IgA and IgM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human J Chain
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.