missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IZUMO1 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18250748 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18250748 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18250748 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP282097AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IZUMO1 Polyclonal antibody specifically detects IZUMO1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IZUMO1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ61440, IZUMO, izumo sperm-egg fusion 1, izumo sperm-egg fusion protein 1, MGC34799, OBF, Oocyte binding/fusion factor, Sperm-specific protein izumo
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IZUMO1 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the center of human IZUMO1. The immunogen is located within amino acids 170 - 220 of IZUMO1. Amino Acid Squence: ELNWHQASEGLTDYSFY
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284359
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.