missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITPK1 Antibody (SR1711), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200006010 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18608594 100 μg 100 microlitros
18668214 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18608594 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP322570100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ITPK1 Monoclonal antibody specifically detects ITPK1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ITPK1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1711
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen EC 2.7.1.134, EC 2.7.1.159, inositol 13,4-triphosphate 5/6 kinase, inositol 13,4-trisphosphate 5/6 kinase, Inositol 13,4-trisphosphate 5/6-kinase, inositol-tetrakisphosphate 1-kinase, Inositol-triphosphate 5/6-kinase, Ins(13,4)P(3) 5/6-kinase, ITRPK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human ITPK1 (Uniprot #: Q13572)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3705
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.