missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ITPK1 Antibody (SR1711), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-22570-50ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ITPK1 Monoclonal antibody specifically detects ITPK1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Especificaciones
| ITPK1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| SR1711 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| EC 2.7.1.134, EC 2.7.1.159, inositol 13,4-triphosphate 5/6 kinase, inositol 13,4-trisphosphate 5/6 kinase, Inositol 13,4-trisphosphate 5/6-kinase, inositol-tetrakisphosphate 1-kinase, Inositol-triphosphate 5/6-kinase, Ins(13,4)P(3) 5/6-kinase, ITRPK1 | |
| A synthesized peptide derived from human ITPK1 (Uniprot #: Q13572) | |
| 50 μg | |
| Signal Transduction | |
| 3705 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido