Learn More
ITPK1 Antibody (OTI1F5), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 30026270 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30026270 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30026270
Marca: Novus Biologicals NBP271052PCP
Mouse Monoclonal Antibody
ITPK1 Monoclonal antibody specifically detects ITPK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ITPK1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F5
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.7.1.134, EC 2.7.1.159, inositol 13,4-triphosphate 5/6 kinase, inositol 13,4-trisphosphate 5/6 kinase, Inositol 13,4-trisphosphate 5/6-kinase, inositol-tetrakisphosphate 1-kinase, Inositol-triphosphate 5/6-kinase, Ins(13,4)P(3) 5/6-kinase, ITRPK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 309-391 of human ITPK1(NP_001136065) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3705
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1