Learn More
Abnova™ ITM2A Recombinant Protein
Código de producto. 16103682
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16103682 10 μg 10 microgramos
16113682 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16103682
Marca: Abnova™ H00009452P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH40437
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 9452
Peso molecular 55
Nombre ITM2A (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MVKIAFNTPTAVQKEEARQDVEALLSRTVRTQILTGKELRVATQEKEGSSGRCMLTLLGLSFILAGLIVGGACIYKYFMPKSTIYRGEMCFFDSEDPANSLRGGEPNFLPVTEEADIREDDNIAIIDVPVPSFSDSDPAAIIHDFEKGMTAYLDLLLGNCYLMPLNTSIVMPPKNLVELFGKLASGRYLPQTYVVREDLVAVEEIRDVSNLGIFIYQLCNNRKSFRLRRRDLLLGFNKRAIDKCWKIRHFPNEFIVETKICQE
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen BRICD2A/E25A
Nombre común ITM2A
Símbolo de gen ITM2A
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution