Learn More
ITM2A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ITM2A |
|---|---|
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16838384
|
Proteintech
18306-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16828384
|
Proteintech
18306-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a type II membrane protein that belongs to the ITM2 family. Studies in mouse suggest that it may be involved in osteo- and chondrogenic differentiation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
| ITM2A | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| O43736, Q61500 | |
| 16431, 317218, 9452 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ITM2A |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| BRICD2A, E25A, integral membrane protein 2A, ITM2A, Protein E25 | |
| Itm2a | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |