Learn More
ITM2A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16828384 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16828384 150 μL 150 microlitros
16838384 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16828384
Marca: Proteintech 183061AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a type II membrane protein that belongs to the ITM2 family. Studies in mouse suggest that it may be involved in osteo- and chondrogenic differentiation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno ITM2A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ITM2A
N.º de referencia del gen O43736, Q61500
Alias de gen BRICD2A, E25A, integral membrane protein 2A, ITM2A, Protein E25
Símbolos de los genes Itm2a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16431, 317218, 9452
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG