Learn More
Invitrogen™ Human ITK, GST Tag Recombinant Protein
Código de producto. p-7075990
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
10348532 100 μg 1 miligramo
11523607 10 μg 10 microgramos
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10348532
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ PR6992A
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Recombinant Protein
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length, Recombinant, Cytoplasmic.
La ITK es una tirosina quinasa expresada en células T que contiene dominios SH2 y SH3. Se cree que la ITK desempeña un papel en la proliferación y diferenciación de las células T.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Número de acceso NP_005537
Concentración See Label
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de quinasa
Formulación 50mM tris HCl with 2mM DTT, 50% glycerol, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 150mM NaCl and no preservative; pH 7.5
ID de gen (Entrez) 3702
Peso molecular 99.9
Nombre Human ITK, GST Tag
Intervalo de pH 7.5
Método de purificación Purified
Cantidad 100 μg
Fuente Humano
Requisitos de almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Alias de gen ITK, EMT, LYK, PSCTK2
Nombre común ITK
Símbolo de gen ITK
Familia Quinasa Familia de las quinasas TEC
Tipo de producto Proteína humana recombinante ITK
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína Etiqueta GST
Secuencia Full length
Tampón Tampón de almacenamiento
Contenido y almacenamiento Tampón de almacenamiento: 50 mM de Tris HCI pH 7,5, 150 mM de NaCl, 0,5 mM de EDTA, 0,02 % de Triton X-100, 2 mM de DTT, y 50 % de Glicerol
Almacenar a - 80 °C. En el primer uso, divida en alícuotas y almacene a - 80 °C para evitar múltiples ciclos de congelación/descongelación.
Grupo de cinasas Tirosina cinasas
Condiciones de envío Hielo seco
Sistema de expresión Baculovirus
Forma de proteína Longitud completa
Formulario Congelado
Categoría de investigación Desarrollo de fármacos
Grado de pureza o calidad 90% by SDS-PAGE
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.