Learn More
ITK Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30229149 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30229149 100 μL 100 microlitros
30229526 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30229149
Marca: Novus Biologicals NBP333227100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
ITK Monoclonal antibody specifically detects ITK in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno ITK
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000 - 1:6000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, EMTMGC126257, homolog of mouse T-cell itk/tsk, IL2-inducible T-cell kinase, Kinase EMT, LYKMGC126258, PSCTK2, T-cell-specific kinase, tyrosine-protein kinase ITK/TSK, Tyrosine-protein kinase Lyk
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of human ITK.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3702
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.