missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ITIH4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ITIH4 |
|---|---|
| Concentración | 0.35 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16802665
|
Proteintech
24069-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16892655
|
Proteintech
24069-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The inter-alpha-trypsin inhibitor (ITI, I-alpha-I) family is a classic example of protein-glycosaminoglycoprotein (PGP) complexes. They occur constitutively in plasma at relatively high concentrations and results from alternating combinations of three kinds of heavy chains with a common light chain called the bikunin proteoglycan. Bikunin has two proteinase inhibitor domains and belongs to the Kunitz-type protease inhibitor family; it displays an inhibitory activity against trypsin, leukocyte elastase and plasmin. The heavy chains do not have any protease inhibitory properties but have the capacity to interact in vitro and in vivo with hyaluronic acid and this binding promotes the stability of the extra-cellular matrix. The ITI protein family is suspected of playing a key role in the extra-cellular matrix biology.Especificaciones
| ITIH4 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| A6X935, Q14624 | |
| 16427, 3700 | |
| ITIH4 Fusion Protein Ag21275 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ITIH4 |
| 0.35 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Gp120, H4P, IHRP, ITI HC4, ITI heavy chain H4, ITIH4, ITIHL1, PK 120, PK120 | |
| Itih4 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.