missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITIH3 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18039277 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18039277 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18039277

Marca: Novus Biologicals NBP297130DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ITIH3 Polyclonal specifically detects ITIH3 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ITIH3
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen H3 polypeptide, inter-alpha (globulin) inhibitor H3, inter-alpha (globulin) inhibitor, H3 polypeptide, inter-alpha-inhibitor heavy chain 3, inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H3, ITI heavy chain H3, ITI-HC3, serum-derived hyaluronan-associated protein, SHAP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant ITIH3 (NP_002208.3; Met1-Asp651).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3699
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.