missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITCH/AIP4 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18058423 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18058423 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18058423 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10068142

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

ITCH/AIP4 Polyclonal specifically detects ITCH/AIP4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Peptide ELISA, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ITCH/AIP4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 - 0.3 ug/ml, Flow Cytometry 10 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:16000, Immunofluorescence 10 ug/ml
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_113671.3
Alias de gen AIF4, AIP4dJ468O1.1 (atrophin 1 interacting protein 4 (AIP4)), atrophin-1 interacting protein 4, Atrophin-1-interacting protein 4, dJ468O1.1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, Itch, itchy (mouse homolog) E3 ubiquitin protein ligase, itchy E3 ubiquitin protein ligase homolog (mouse), itchy homolog E3 ubiquitin protein ligase, NAPP1E3 ubiquitin-protein ligase Itchy homolog, NFE2-associated polypeptide 1, ubiquitin protein ligase ITCH
Símbolos de los genes ITCH
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-EIKSHDLKPNGGN corresponding to internal region according to NP_113671.3.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83737
Especificidad de la prueba Expected from sequence similarity: Mouse, Rat, Dog and Pig.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.