missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Itanapraced, MedChemExpress

Código de producto. 16492187
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16492187 50 mg 50 miligramos
16496048 10 mg 10 miligramos
16458657 5 mg 5 miligramos
16456456 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16492187

Marca: Medchem Express HY14399

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Itanapraced (CHF5074) is a novel γ-secretase modulator, reduces Aβ42 and Aβ40 secretion, with an IC50 of 3.6 and 18.4 μM, respectively.

Itanapraced (CHF5074) is a novel γ-secretase modulator, reduces Aβ42 and Aβ40 secretion, with an IC50 of 3.6 and 18.4 μM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Itanapraced
CAS 749269-83-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H11Cl2FO2
Cantidad 50 mg
Sinónimo CHF5074 CSP-1103
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (307.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1(CC1)C(C=C2)=CC(F)=C2C3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 325.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.16
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.