Learn More
Anhídrido isovalérico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 1468-39-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H18O3 |
Peso molecular (g/mol) | 186.25 |
Número MDL | MFCD00015051 |
Clave InChI | FREZLSIGWNCSOQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isovaleric anhydride, 3-methylbutanoic anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, 1,1'-anhydride, isovalericanhydride, isovaleriansaureanhydrid, iso-pentanoic anhydride, acmc-209cxm, isovaleric anhydride gc, butanoic acid,3-methyl-,1,1'-anhydride |
PubChem CID | 73847 |
Nombre IUPAC | 3-metilbutanoil 3-metilbutanoato |
SMILES | CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C |
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1468-39-9 | |
186.25 | |
FREZLSIGWNCSOQ-UHFFFAOYSA-N | |
73847 | |
CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C |
C10H18O3 | |
MFCD00015051 | |
isovaleric anhydride, 3-methylbutanoic anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, 1,1'-anhydride, isovalericanhydride, isovaleriansaureanhydrid, iso-pentanoic anhydride, acmc-209cxm, isovaleric anhydride gc, butanoic acid,3-methyl-,1,1'-anhydride | |
3-metilbutanoil 3-metilbutanoato |
Especificaciones
Isovaleric anhydride | |
0.9400g/mL | |
91°C | |
C10H18O3 | |
0.94 | |
Solubility in water: hydrolyses | |
CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C | |
186.25 | |
186.25 |
1468-39-9 | |
215°C | |
94% min | |
MFCD00015051 | |
isovaleric anhydride, 3-methylbutanoic anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, 1,1'-anhydride, isovalericanhydride, isovaleriansaureanhydrid, iso-pentanoic anhydride, acmc-209cxm, isovaleric anhydride gc, butanoic acid,3-methyl-,1,1'-anhydride | |
FREZLSIGWNCSOQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-metilbutanoil 3-metilbutanoato | |
73847 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede ser corrosivo para los metales.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Declaración de GHS P
Utilizar guantes protectores/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Conservar únicamente en el recipiente original.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 215-994-3
- Isovaleric anhydride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
RUO – Research Use Only