Learn More
Eppendorf™ Set de inicio Isotherm™ System
Código de producto. 10114721 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 0,5 ml
Tubos de 1,5/2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10114721
Marca: Eppendorf™ 3880000011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Holds up to 24 micro tubes. The IsoTherm-System is the ideal system for safely cooling your samples in 0.5mL or 1.5 mL/2.0 mL tube formats at -21°C or 0°C throughout your entire lab workflow.
  • IsoPack™ (paquete frío) blanco para 0 °C y azul para -21 °C, enfriado hasta la temperatura de refrigeración del compartimento del congelador
  • Tiempos isotérmicos de > 6 horas (0 °C, blanco) y > 3 horas (- 21 °C, azul)
  • Se acabó el fundir baños de hielo (peligro de contaminación)
  • Todos los componentes del sistema se pueden utilizar por separado
  • Las gradillas son apilables, esterilizables en autoclave, marcables, flotantes y pueden centrifugarse en un rotor de placa de microvaloración
  • Se especializa en la refrigeración de muestras de forma eficaz y constante a – 21 °C o 0 °C durante muchas horas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Set de inicio de Isotherm-System
Para utilizar con (equipo) Tubos de 0,5 ml