Learn More
Eppendorf™ IsoTherm-System™
Código de producto. 10343771 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 0,5 ml
Tubos de 1,5/2 ml
Tipo:
Conjunto IsoPack e IsoRack
IsoSafe e IsoPack
Intervalo de temperatura:
- 21 °C
0 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo Intervalo de temperatura unitSize
10343771 Tubos de 0,5 ml Conjunto IsoPack e IsoRack 0 °C cada uno
10202271 Tubos de 1,5/2 ml IsoSafe e IsoPack 0 °C cada uno
10579291 Tubos de 1,5/2 ml Conjunto IsoPack e IsoRack 0 °C cada uno
10459072 Tubos de 0,5 ml Conjunto IsoPack e IsoRack - 21 °C cada uno
10798551 Tubos de 0,5 ml IsoSafe e IsoPack - 21 °C cada uno
10613751 Tubos de 0,5 ml IsoSafe e IsoPack 0 °C cada uno
10604311 Tubos de 1,5/2 ml Conjunto IsoPack e IsoRack - 21 °C cada uno
10018550 Tubos de 1,5/2 ml IsoSafe e IsoPack - 21 °C cada uno
8 options
Código de producto. 10343771
Marca: Eppendorf™ 3880000160
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utilizan como una barra de enzimas para evitar que las enzimas se desactiven, así como para la preparación de muestras de PCR*, el transporte de muestras y la descongelación lenta de muestras congeladas.
  • Contiene 24 tubos (Tubos de microcentrífugas Safe-Lock de 0,5 ml/1,5 ml/2 ml o tubos con tapón de rosca Safe-Twist de 1,7 ml)
  • IsoPack™ (paquete frío) blanco para 0 °C y azul para -21 °C, enfriado hasta la temperatura de refrigeración del compartimento del congelador
  • Tiempos isotérmicos de > 6 horas (0 °C, blanco) y > 3 horas (- 21 °C, azul)
  • Se acabó el fundir baños de hielo (peligro de contaminación)
  • Todos los componentes del sistema se pueden utilizar por separado
  • Las gradillas son apilables, esterilizables en autoclave, se pueden marcar, flotan y se pueden centrifugar en un rotor de placa de microtitulación Se especializa en el enfriamiento de muestras de manera eficaz y constante a - 21 °C o 0 °C durante varias horas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Conjunto IsoPack e IsoRack
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Intervalo de temperatura 0 °C
Para utilizar con (equipo) Tubos de 0,5 ml