Learn More
Fisherbrand™ Ultracongelador horizontal de la serie Isotemp IUE
Código de producto. p-7241862 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
85 L
360 L
566 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17704579 85 L cada uno
17714579 360 L cada uno
17724579 566 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17704579
Fisherbrand IUE Series ultra-low temperature chest freezers, powered by H-drive, feature three sizes, maximizing storage capacity from 3,645 up to 21,600 2 mL vials. The IDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.
  • El Centro de información del motor H (HIC) combina una temperatura fácil de leer con sencillos botones táctiles capacitivos en una pantalla de 2,12 cm
  • Tres capacidades (85, 360 y 566 l) para adaptarse a una gran variedad de necesidades de almacenamiento y especificaciones de espacio de laboratorio
  • Mayor comodidad para el cliente con un nuevo mango de diseño ergonómico, una pantalla fácil de leer de alto contraste y un cómodo espacio de trabajo adicional
  • Compatible con la mayoría de sistemas de gradillas, incluida una gama completa de gradillas Thermo Scientific™ para cajas, microplacas, tubos Thermo Scientific™ Matrix™ y Nunc™ Cryobank™
  • Funciones de seguridad que incluyen ajustes de alarma y puerta con cerradura
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente
  • Refrigerantes naturales y espuma de poliuretano con agente de soplado sin HFC, que tiene cero GWP, que hacen que la serie TSX se ajuste a la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental, al reglamento de la Unión Europea F-Gas y a otras normas de sostenibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo ULT Chest Freezer
Capacidad (métrico) 85 L
Intervalo de temperatura De -50 °C a -86 °C
Modelo de puerta Sólido horizontal
No. of Doors 1
Material de la cabina Acero laminado en frío
Aislamiento Espuma de poliuretano
Interior Acero inoxidable
Acabado exterior Acero pintado
Certificaciones/conformidad UL, CE, UL, CE
Modelo Arcón, IUEC06386FV
Pantalla Botón táctil HIC
Ruedas giratorias 4
Tipo de condensador Air Cooled
Tipo de control Capacitive Touch UI
Para utilizar con (equipo) Optional LN2 Backup, CO2 Backup, Chart Recorder, Reservas de LN2, reservas de CO2 y registrador gráfico opcionales
Puertos One Port Hole
Garantía 3 años en piezas y mano de obra, 5 años solo en piezas del compresor
Descongelación Manual
Tapa Single Hand Lift
Opciones de vigilancia Alarma, grabadora
Seguridad de acceso Key Lock
Registrador de gráficos Opcional
Salidas de datos RS485, 4-20Ma, contactos secos, USB
Modos de funcionamiento Funcionamiento estándar
Seguridad ajustes control Single ID
Sistemas de apoyo CO2 o LN2 opcional
Conectividad Opcional
Compatibilidad con vista inteligente Smart View Compatible
Amperaje 5,6 A
tipo de tapón UE
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Fase Individual
Consumo energético 4.9 kW-hr/day
compresor H-drive
Refrigerante Mezcla R290/R170+R290
Admite 63 Standard 61 cm (2 ft.) Boxes