Learn More
Fisherbrand™ Ultracongeladores horizontales Isotemp™ de - 86 °C, 20 pies cúbicos
Código de producto. p-4902501 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Requisitos eléctricos unitSize
12649265 230 V/50 Hz 1 PCS
1 options
Código de producto. 12649265
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tecnología de compresor mejorada y paneles de control fáciles de usar
Tecnología de compresor mejorada y paneles de control fáciles de usar
Estos congeladores horizontales Isotemp incorporan tecnología de compresor mejorada, paneles de control fáciles de usar y salidas RS-232 y de 4 a 20 mA. El sistema de refrigeración de dos etapas tiene un compresor que garantiza un rendimiento silencioso y fiable. El panel de control permite al usuario definir sus propias alarmas y ajustes de control e incorpora avisos sonoros y visuales.
  • Salidas RS232 y de 4 a 20 mA estándar que permiten la fácil conexión de equipos de monitorización independientes
  • Sistema de control de última generación con mandos intuitivos que permite controlar la temperatura, los ajustes de las alarmas, las alarmas sonoras y visuales y el sistema de mensajes de 12 caracteres
  • Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido2 opcionales para proporcionar una mayor protección de los productos en caso de fallo mecánico o de corte del suministro eléctrico
Almacenamiento a largo plazo de muestras biológicas y químicas
Garantía
EE.UU. y Canadá: Dos años en piezas y mano de obra; Fuera de América del Norte: 16 meses, piezas; 44 meses adicionales de piezas del compresor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo CO2, LN2
Capacidad (imperial) 20 pies cúbicos
Capacidad (métrico) 566,3 L
Intervalo de temperatura De -58 °F a -122,8 °F
Acabado exterior Acero inoxidable
Modelo Arcón
Tipo de control Microprocesador
Para utilizar con (equipo) Almacenamiento a largo plazo de muestras biológicas y químicas
Puertos RS232, de 4 a 20 mA
Garantía 2 años
Descongelación Manual
Dimensiones interiores (F x An x Al) 18,5 x 66,5 x 28 pulg (47 x 168,9 x 71,1 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 33,4 x 96 x 40,5 pulg (84,8 x 243,8 x 102,9 cm)
Fondo exterior (imperial) 33,4 in
Fondo interior (imperial) 18,5 in
Fondo exterior (métrico) 84,8 cm
Fondo interior (métrico) 47 cm
Altura exterior (imperial) 40,5 in
Altura (imperial) interior 28 pulg
Altura exterior (métrico) 102,9 cm
Altura (métrico) interior 71,1 cm
Longitud (imperial) exterior 33,4 in
Longitud (métrico) exterior 84,8 cm
Anchura exterior (imperial) 96 pulg
Anchura (imperial) interior 66,5 in
Anchura exterior (métrico) 243,8 cm
Anchura (métrico) interior 168,9 cm
Amperaje 12 A
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Refrigerante Sin CFC
Peso (imperial) 833 lb
Peso (métrico) 378 kg