Learn More
Isopropylbarbituric acid, 97%, Thermo Scientific™
73.64€ - 283.00€
CAS | 7391-69-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H10N2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 170.168 |
Clave InChI | GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione |
PubChem CID | 81874 |
Nombre IUPAC | 5-propan-2-il-1,3-diazinano-2,4,6-triona |
SMILES | CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O |
Descripción
7391-69-7 | |
170.168 | |
5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione | |
5-propan-2-il-1,3-diazinano-2,4,6-triona |
C7H10N2O3 | |
GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N | |
81874 | |
CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O |
Especificaciones
Isopropylbarbituric acid | |
215.0°C to 217.0°C | |
5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione | |
CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O | |
170.168 | |
170.17 |
7391-69-7 | |
C7H10N2O3 | |
GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N | |
5-propan-2-il-1,3-diazinano-2,4,6-triona | |
81874 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Isopropylbarbituric acid, 97%
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.