Learn More
Isopropanol, 99,8 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
58.80€ - 236.00€
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H8O |
Peso molecular (g/mol) | 60.096 |
Número MDL | MFCD00011674 |
Clave InChI | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
PubChem CID | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
Nombre IUPAC | propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10787962
|
Thermo Scientific Acros
326961000 |
100 mL |
58.80€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10058701
|
Thermo Scientific Acros
326960010 |
1 L |
117.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10533704
|
Thermo Scientific Acros
326960025 |
2.5 L |
236.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Especificaciones
Isopropanol | |
67-63-0 | |
0.7850g/mL | |
12°C | |
Líquido | |
99.8% | |
0.785 | |
(CH3)2CHOH | |
2.27 mPa.s (20°C) | |
0.005% Max. (Coulometric) | |
15, 5254 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
99.8% |
-89.5°C | |
Incolora | |
81.0°C to 83.0°C | |
Auténtico | |
1.3760 to 1.3780 | |
0.0005 % max. | |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
01, 360 | |
13,108 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1 | |
Extra seco |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Provoca irritación ocular grave.
Líquido y vapores muy inflamables.
Declaración de GHS P:
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Peligro
- Isopropanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.