missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopropanol, 99.8+%, for Electronic Use, Fisher Chemical™
178.00€ - 479.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H8O |
Peso molecular (g/mol) | 60.096 |
Número MDL | 11674 |
Clave InChI | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
PubChem CID | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
Nombre IUPAC | propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10754191
|
Fisher Chemical
P/7555/17 |
2.5 L | Frasco de vidrio ámbar | ||||||
10297233
|
Fisher Chemical
P/7555/21 |
5 L | Recipiente de plástico | ||||||
12608655
|
Fisher Chemical
P/7555/25 |
25 L | Recipiente de metal |
479.00€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Identificadores de productos químicos
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
C3H8O | |
11674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Especificaciones
7 | |
67-63-0 | |
81°C | |
C3H8O | |
43mmHg at 20°C | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 |
-89.5°C | |
Incolora | |
Líquido | |
11674 | |
2.27 mPaS at 20°C | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Propan-2-ol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.