missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isopeptidase T/USP5 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18756591 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18756591 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18756591 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10077286AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Isopeptidase T/USP5 Polyclonal antibody specifically detects Isopeptidase T/USP5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Isopeptidase T/USP5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 5, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, Isopeptidase T, IsoT, ISOTubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 5, ubiquitin isopeptidase T, ubiquitin specific peptidase 5 (isopeptidase T), ubiquitin specific protease 5 (isopeptidase T), ubiquitin thioesterase 5, Ubiquitin thiolesterase 5, ubiquitin-specific protease-5 (ubiquitin isopeptidase T), Ubiquitin-specific-processing protease 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 375 and 425 of human ubiquitin specific peptidase 5 (isopeptidase T) using the numbering given in entry CAA62690.1 (GeneID 8078).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8078
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.