Descripción
Se coloca sobre los adaptadores de fregona de las series QDIT y QPIT. Las fundas Micronova™ Isolator Tool™ son lavables, esterilizables en autoclave y reutilizables.
La herramienta para aisladores de Micronova está disponible en una selección de placas de acero inoxidable o de plástico; y las fundas de mopa están disponibles en una amplia gama de tejidos con capa de espuma opcional para contener el agente desinfectante y facilitar el escurrido. Diseñado para usarse con los mangos universales de la serie SSU o los mangos roscados de la serie STA para encajar en «pass-thrus» pequeños y ampliar el alcance.
- Herramienta para aisladores con variedad de elección de fundas
- Limpieza ergonómica de aisladores, campanas, RABS y otros equipos pequeños
- Los mangos modulares y extensibles encajan en «pass-thrus» pequeños y permiten ampliar el alcance.
- Adaptador para recambio angulado giratorio de 360° para una fácil aplicación del agente de limpieza.
- El adaptador de acero inoxidable (QDIT) está diseñado para su uso con mangos QD de la serie SSU.
- El adaptador de plástico (QPIT) está diseñado para usarse con mangos roscados ACME.
- Fundas disponibles en una selección de tejidos para limpieza especializada
- NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
- PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
- Microfibra — Poliéster 80 %, poliamida 20 %, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco
- Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in) |
| Tipo de producto | Funda de herramienta de limpieza para aisladores |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 22,9 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 5,1 cm |
| Resistente a | Productos químicos |
| Desechables | Reutilizables |
| Mostrar más |