Learn More
Micronova™ Fundas y herramienta para aisladores
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 13198665 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Microfibra, Poliéster, Polyamide, Elastic Band
Poliamida no tejida, forro de poliéster, banda elástica, Poliéster, forro de poliéster
Poliamida no tejida, interior de espuma, forro de poliéster, banda elástica, poliamida no tejida, Poliéster, forro de poliéster
Poliéster texturizado, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado
Poliéster, Urethane Foam, Elastic Band
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material unitSize
13198665 Poliamida no tejida, forro de poliéster, banda elástica, Poliéster, forro de poliéster cada uno
17521405 Poliamida no tejida, interior de espuma, forro de poliéster, banda elástica, poliamida no tejida, Poliéster, forro de poliéster paquete de 50
13178675 Microfibra, Poliéster, Polyamide, Elastic Band cada uno
11922475 Poliéster, Urethane Foam, Elastic Band cada uno
13118665 Poliéster texturizado, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13198665 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor ITC6209
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El adaptador de recambio angulado con pivotes que giran 360° funciona con una amplia gama de fundas de mopa para limpiar y desinfectar eficazmente aisladores, campanas extractoras, RABS y equipos pequeños en entornos limpios y controlados.
Se coloca sobre los adaptadores de fregona de las series QDIT y QPIT. Las fundas Micronova™ Isolator Tool™ son lavables, esterilizables en autoclave y reutilizables.
La herramienta para aisladores de Micronova está disponible en una selección de placas de acero inoxidable o de plástico; y las fundas de mopa están disponibles en una amplia gama de tejidos con capa de espuma opcional para contener el agente desinfectante y facilitar el escurrido. Diseñado para usarse con los mangos universales de la serie SSU o los mangos roscados de la serie STA para encajar en «pass-thrus» pequeños y ampliar el alcance.
  • Herramienta para aisladores con variedad de elección de fundas
  • Limpieza ergonómica de aisladores, campanas, RABS y otros equipos pequeños
  • Los mangos modulares y extensibles encajan en «pass-thrus» pequeños y permiten ampliar el alcance.
  • Adaptador para recambio angulado giratorio de 360° para una fácil aplicación del agente de limpieza.
  • El adaptador de acero inoxidable (QDIT) está diseñado para su uso con mangos QD de la serie SSU.
  • El adaptador de plástico (QPIT) está diseñado para usarse con mangos roscados ACME.
  • Fundas disponibles en una selección de tejidos para limpieza especializada
    • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
    • PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
    • Microfibra — Poliéster 80 %, poliamida 20 %, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in)
Tipo de producto Funda de herramienta de limpieza para aisladores
Color Blanco
Longitud (imperial) 9 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 22,9 cm
Anchura (métrico) 5,1 cm
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 50/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Aisladores, elementos de contención y cabinas de seguridad biológica en salas limpias y zonas de amortiguamiento
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de BSC, campanas extractoras, aisladores y otros equipos.
Color-coded No
Material Poliamida no tejida, forro de poliéster, banda elástica, Poliéster, forro de poliéster