Includes
Un adaptador de herramientas de aislamiento de 9 pulg (22.9 cm) de ancho, 50 fundas NovaPoly™ y un mango de acero inoxidable de 12 pulg (23 cm) de longitud
Se coloca sobre los adaptadores de fregona de las series QDIT y QPIT. Las fundas Micronova™ Isolator Tool™ son lavables, esterilizables en autoclave y reutilizables.
- El diseño reducido y el cabezal en ángulo permiten una aplicación sencilla de desinfectante o detergente.
- Los mangos modulares y extensibles encajan en «pass-thrus» pequeños y permiten ampliar el alcance una vez montados.
- Hardware disponible en versiones de plástico o de acero inoxidable electropulido.
- Versión irradiada disponible
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in) |
| Tipo de producto | Funda del aislador |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 22.9 cm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Anchura (métrico) | 5.1 cm |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Resistente a | Chemicals |
| Desechables | Reutilizables |
| Mostrar más |