Descripción
Se coloca sobre los adaptadores de fregona de las series QDIT y QPIT. Las fundas Micronova™ Isolator Tool™ son lavables, esterilizables en autoclave y reutilizables.
- Encajan en dispositivos «pass-thrus» y de acoplamiento pequeños pero que permiten un alcance extendido
- Las cubiertas de poliéster de dos capas se fijan a la herramienta aislante con adaptador
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in) |
| Tipo de producto | Recambio de fregona; no estéril |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 22.9 cm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Anchura (métrico) | 5.1 cm |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Resistente a | Chemicals |
| Mostrar más |