missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Antibody (IDH1.R132H/8205R), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18526488 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 594
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18526488 0.1 mL, Alexa Fluor 594
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18526488 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320990AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Monoclonal antibody specifically detects Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon IDH1.R132H/8205R
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, EC 1.1.1.42, IDCD, IDH, IDP, IDPC, isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, NADP(+)-specific ICDH, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Oxalosuccinate decarboxylase, PICD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 1-200) of human Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3417
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.