missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Antibody (IDH1/1152) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™

Código de producto. 18114589 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7 mL
Tamaño de la unidad:
7 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18114589 7 mL 7 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18114589

Marca: Novus Biologicals NBP248302

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Monoclonal specifically detects Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon IDH1/1152
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 1.0mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, EC 1.1.1.42, IDCD, IDH, IDP, IDPC, isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, NADP(+)-specific ICDH, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Oxalosuccinate decarboxylase, PICD
Símbolos de los genes IDH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 protein (around aa 281-414) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O75874 )
Peso molecular del antígeno 46 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 7 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3417
Especificidad de la prueba It recognizes a 45kDa protein, which is identified as isocitrate dehydrogenase (IDH1). It belongs to the isocitrate and isopropylmalate dehydrogenases family. IDH1 catalyzes the third step of the citric acid cycle, which involves the oxidative decarboxylation of isocitrate, forming ketoglutarate and CO2 in a two-step reaction. The first step involves the oxidation of isocitrate to the intermediate oxalosuccinate, while the second step involves the production of ketoglutarate. During this process, either NADH or NADPH is produced along with CO2. Recently, an inactivating mutation of IDH1 has been implicated in glioblastoma. IDH1 appears to function as a tumor suppressor that, when mutationally inactivated, contributes to tumorigenesis in part through induction of the HIF-1 pathway.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.