Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Reference Tubing for MF1 and MF4 Pump Heads
Código de producto. p-8004114 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
1 mm
2 mm
Caudal:
10 ml/min
2,9 ml/min
24 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Caudal unitSize
10387562 0,5 mm 2,9 ml/min paquete de 4
10643305 2 mm 24 ml/min cada uno
10521463 1 mm 10 ml/min paquete de 4
3 options
Código de producto. 10387562
Marca: Gilson™ F1817741
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with high chemical resistance applications
  • Iso-Versinic™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,5 mm
Material Iso-Versinic
Longitud global (métrico) 40 cm
Para utilizar con Para cabezales de bomba MF1 y MF4
Para utilizar con (aplicación) Cuando se requiere una alta resistencia química
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Cantidad de embalaje 4 unidad
Caudal 2,9 ml/min
Permeabilidad a los gases Impermeable a la mayoría de gases
Color Negro
Tipo de producto Tubos de bombas