Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Extension Tubing
Código de producto. 10071932 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Caudal:
2,9 ml/min
246 ml/min
30 ml/min
55 ml/min
70 ml/min
Tamaño de la unidad:
3 metros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Caudal unitSize
10071932 1 mm 2,9 ml/min 3 metros
10143722 0,5 mm 2,9 ml/min 3 metros
10493752 2 mm 30 ml/min 3 metros
10357662 3 mm 55 ml/min 3 metros
10062072 4 mm 70 ml/min 3 metros
10072072 6 mm 246 ml/min 3 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10071932 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F117742
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For high chemical resistance applications
  • Iso-Versinic™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1 mm
Material Iso-Versinic
Longitud global (métrico) 300 cm
Para utilizar con Para cabezales de bomba MF1 y MF4
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Propiedades de resistencia Ácidos
Caudal 2,9 ml/min
Permeabilidad a los gases Impermeable a la mayoría de gases
Color Negro
Tipo de producto Tubos de extensión