missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Islet-1 Antibody (4F6), Novus Biologicals™

Código de producto. 30027503 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30027503 50 μL 50 microlitros
30034620 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30027503

Marca: Novus Biologicals NBP32619150ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Islet-1 Monoclonal antibody specifically detects Islet-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Islet-1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4F6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen insulin gene enhancer protein ISL-1, ISL LIM homeobox 1, Isl-1, ISL1 transcription factor, LIM/homeodomain, ISL1 transcription factor, LIM/homeodomain, (islet-1), Islet-1, ISLET1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human Islet-1 [UniProt P61371]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3670
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.