missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ISG15/UCRP Antibody (16D8), Novus Biologicals™

Código de producto. 30034038 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30034038 50 μL 50 microlitros
30036100 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30034038 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32619450ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ISG15/UCRP Monoclonal antibody specifically detects ISG15/UCRP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ISG15/UCRP
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 16D8
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen G1P2interferon-induced 17-kDa/15-kDa protein, IFI15hUCRP, interferon, alpha-inducible protein (clone IFI-15K), Interferon-induced 15 kDa protein, Interferon-induced 17 kDa protein, interferon-stimulated protein, 15 kDa, ISG15 ubiquitin-like modifier, Ubiquitin cross-reactive protein, ubiquitin-like protein ISG15, UCRPIP17
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human ISG15/UCRP [UniProt P05161]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Signal Transduction, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9636
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.