Learn More
Patrón de hierro para ICP, 10 000 μg/ml en HNO3 al 5 %, SPEX CertiPrep™
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
107.00€ - 211.00€
CAS | 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Fe |
Peso molecular (g/mol) | 55.85 |
Número MDL | MFCD00010999 |
Clave InChI | XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23925 |
ChEBI | CHEBI:82664 |
Nombre IUPAC | hierro |
SMILES | [Fe] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10500993
|
SPEX Certiprep
PLFE2-3Y |
125 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
107.00€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10652713
|
SPEX Certiprep
PLFE2-3X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
211.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Fe | 10 000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
55.85 | |
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:82664 | |
[Fe] |
Fe | |
MFCD00010999 | |
23925 | |
hierro |
Especificaciones
Iron Standard | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
MFCD00010999 | |
[Fe] | |
55.85 | |
CHEBI:82664 | |
5% HNO3 |
7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
Fe | |
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N | |
hierro | |
23925 | |
Assurance |
Seguridad y manipulación
Causa irritación cutánea y ocular grave
missing translation for 'dotInformation' : Voltaje peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 10,000µg/ml iron
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Product intended for laboratory use only