Learn More
Hierro, polvo, reactivo BAKER ANALYZED™, J. T. Baker™
Código de producto. 15527994
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Número MDL MFCD00010999
Cantidad 500 g
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
Nombre IUPAC hierro
Peso molecular (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.85
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Formulario Polvo