Learn More
Invitrogen™ IRF6 Monoclonal Antibody (06), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA543524
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17729873
  • 265.00€ / 50 microlitros
Descripción
Specificity: Human IRF6
This gene encodes a member of the interferon regulatory transcription factor (IRF) family. Family members share a highly-conserved N-terminal helix-turn-helix DNA-binding domain and a less conserved C-terminal protein-binding domain. Mutations in this gene can cause van der Woude syndrome and popliteal pterygium syndrome. This protein is involved in palate formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
IRF6
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
O14896
Irf6
A synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the human IRF6.
50 μL
Primary
Human
Antibody
IgG3
Immunocytochemistry
06
Unconjugated
Irf6
AI876454; E230028I05Rik; interferon regulatory factor 6; IRF6; IRF-6; irf6 protein; IRF-6; transcription factor; LPS; mirf6; OFC6; PIT; PPS; PPS1; transcriptional factor; VWS; VWS1; zgc:63500
Mouse
Protein A
RUO
3664
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Certificados
Promociones
Promociones
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt