missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IRF6 Monoclonal Antibody (06), Invitrogen™

Código de producto. p-7240560
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17729873 50 μL 50 microlitros
17799513 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17729873

Marca: Invitrogen™ MA543524

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Human IRF6

This gene encodes a member of the interferon regulatory transcription factor (IRF) family. Family members share a highly-conserved N-terminal helix-turn-helix DNA-binding domain and a less conserved C-terminal protein-binding domain. Mutations in this gene can cause van der Woude syndrome and popliteal pterygium syndrome. This protein is involved in palate formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRF6
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 06
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica Irf6
N.º de referencia del gen O14896
Alias de gen AI876454; E230028I05Rik; interferon regulatory factor 6; IRF6; IRF-6; irf6 protein; IRF-6; transcription factor; LPS; mirf6; OFC6; PIT; PPS; PPS1; transcriptional factor; VWS; VWS1; zgc:63500
Símbolos de los genes Irf6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the human IRF6.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3664
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.