missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRF5 Antibody (OTI1G7), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18161363 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18161363 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18161363 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271043IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IRF5 Monoclonal specifically detects IRF5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRF5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G7
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen IBD14, interferon regulatory factor 5, IRF-5, SLEB10
Símbolos de los genes IRF5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human IRF5 (NP_116032) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Death Receptor Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3663.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.