missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
IRF5 Monoclonal antibody specifically detects IRF5 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IRF5 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 903430 |
| Conjugado | DyLight 755 |
| Dilución | Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | IBD14, interferon regulatory factor 5, IRF-5, SLEB10 |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | E. coli-derived recombinant mouse IRF5, Ala208-Phe288, Accession # P56477 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?