missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRF3 Antibody (PCRP-IRF3-3B2), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18624259 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18624259 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18624259 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314106PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IRF3 Monoclonal antibody specifically detects IRF3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRF3
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-IRF3-3B2
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen interferon regulatory factor 3, IRF-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human IRF3 protein (Uniprot: Q14653)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3661
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.