missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRF3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18522451 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18522451 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18522451 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1765980.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IRF3 Polyclonal specifically detects IRF3 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRF3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_001562
Alias de gen interferon regulatory factor 3, IRF-3
Símbolos de los genes IRF3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a peptide corresponding to 14 amino acids near the center of human IRF3. The immunogen is located within amino acids 150 - 200 of IRF3. Amino Acid Squence: CPQPLRSPSLDNPT
Peso molecular del antígeno 50 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3661
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.