missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRF3 Antibody (3F10), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18517711 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18517711 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Code produit. 18517711

missing translation for 'mfr': Novus Biologicals NBP104308B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

IRF3 Monoclonal antibody specifically detects IRF3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Gene Knock-Out, Single Cell Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno IRF3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon 3F10
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen interferon regulatory factor 3, IRF-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human IRF3 (108-166aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3661
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.